Drukuj
tlenek żelaza (II, III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
310069-25G 310069-500G
SIAL310069-25GEA 258 PLN
SIAL310069-25G SIAL310069-500G
tlenek żelaza (II, III), Sigma-Aldrich®
tlenek żelaza (II, III)
Formuła: Fe₃O₄
Temp. topnienia: 1560 °C
Gęstość: 5,18 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011010
Numer CAS: 1317-61-9
Numer WE (dawny EINECS): 215-277-5
Klasyfikacja Merck : 12,04087