Drukuj
tlenek żelaza (II, III), czarny, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
24187.460EA 2270 PLN
24187.460
tlenek żelaza (II, III), czarny, TECHNICAL
tlenek żelaza (II, III)
Formuła: Fe₃O₄
MW: 231,54 g/mol
Temp. topnienia: 1560 °C
Gęstość: 5,18 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011010
Numer CAS: 1317-61-9
Numer WE (dawny EINECS): 215-277-5
Klasyfikacja Merck : 12,04087
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identification Passes test