Drukuj
tlenek żelaza (II, III) ≥97% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
12374.A1 12374.A7 12374.C4
12374.A1EA 531 PLN
12374.A1 12374.A7 12374.C4
tlenek żelaza (II, III) ≥97% (metals basis)
tlenek żelaza (II, III)
Purity: 97% CAS No.: 1317-61-9 Molecular Formula: Fe3O4 Formula Weight: 231.54 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 5.2 Refractive Index: 3.0 Appearance: Black Odour: Odourless Melting Point: 1538° Merck Reference: 14,4040 MDL No.: MFCD00011010
Formuła: Fe₃O₄
Temp. topnienia: 1538 °C
Gęstość: 5,2
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011010
Numer CAS: 1317-61-9
Numer WE (dawny EINECS): 215-277-5
Klasyfikacja Merck : 14,4040