Drukuj
tlenek kobaltu (II,III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
221643-250G 221643-50G
SIAL221643-250GEA 2410 PLN
SIAL221643-250G SIAL221643-50G
tlenek kobaltu (II,III), Sigma-Aldrich®
tlenek kobaltu (II,III)
Formuła: Co₃O₄
Temp. topnienia: 895 °C
Gęstość: 6,005 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00010939
Numer CAS: 1308-06-1
Numer WE (dawny EINECS): 215-157-2
Klasyfikacja Merck : 13,02454