Drukuj
tlenek kobaltu (II,III)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Tricobalt tetraoxide, Cobaltic tetraoxide
A16121.0B A16121.18 A16121.30
A16121.0BEA 2930 PLN
A16121.0B A16121.18 A16121.30
tlenek kobaltu (II,III)
tlenek kobaltu (II,III)
CAS No.: 1308-06-1 Molecular Formula: Co3O4 Formula Weight: 240.80 Melting Point: 900° dec. Merck Reference: 14,2429 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010939
Formuła: Co₃O₄
MW: 240.8 g/mol
Temp. topnienia: 900 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 6.11
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010939
Numer CAS: 1308-06-1
Numer WE (dawny EINECS): 215-157-2
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,02454