tlenek kobaltu (II,III) 99,9985 Metals basis, Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Tricobalt tetraoxide, Cobaltic tetraoxide
10695.09
10695.18
10695.09EA
1080
PLN
10695.09
10695.18
tlenek kobaltu (II,III) 99,9985 Metals basis, Puratronic®
tlenek kobaltu (II,III)
Purity: 99.9985%
CAS No.: 1308-06-1
Molecular Formula: Co3O4
Formula Weight: 240.80
Physical Form: Powder
Density: 6.11
Appearance: Black
Melting Point: 900° dec.
Merck Reference: 14,2429
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010939
Formuła:
Co₃O₄ MW: 240.8 g/mol Temp. topnienia: 900 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 6.11 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010939 Numer CAS: 1308-06-1 Numer WE (dawny EINECS): 215-157-2 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 14,2429 |