Drukuj
Tlenek kobaltu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
343153-100G 343153-10G
SIAL343153-100GEA 5450 PLN
SIAL343153-100G SIAL343153-10G
Tlenek kobaltu, Sigma-Aldrich®
Tlenek kobaltu
Formuła: CoO
Temp. topnienia: 1933 °C
Gęstość: 6,1 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00016031
Numer CAS: 1307-96-6
Numer WE (dawny EINECS): 215-154-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,02507