Tlenek kobaltu ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 95%
CAS No.: 1307-96-6
Molecular Formula: CoO
Formula Weight: 74.93
Physical Form: Powder
Density: 6.45
Appearance: Black-green
Melting Point: 1935°
Solubility: Soluble in acids or alkalies. Insoluble in water
Merck Reference: 14,2446
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00016031
Pigments, glass Colouring, semiconductors
Formuła:
CoO Temp. topnienia: 1935 °C Gęstość: 6,45 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016031 Numer CAS: 1307-96-6 Numer WE (dawny EINECS): 215-154-6 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,2446 |