Drukuj
Tlenek kobaltu , Co >74% -325 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
379200100 379201000
ACRO379200100EA 289 PLN
ACRO379200100 ACRO379201000
Tlenek kobaltu , Co >74% -325 mesh
Tlenek kobaltu
Formuła: CoO
Temp. topnienia: 1785 °C
Gęstość: 6,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016031
Numer CAS: 1307-96-6
Numer WE (dawny EINECS): 215-154-6
Jednostka: 3288
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,02507
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark grey to green-brown Powder
Additional info oxides
Purity ≥74.0 % Co