Palladium(II) iodide ≥99.998% (metals basis) Pd ≥ 29%, Premion®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
43084.09
43084.04
43084.09EA
7840
PLN
43084.09
43084.04
Palladium(II) iodide ≥99.998% (metals basis) Pd ≥ 29%, Premion®
Palladium(II) iodide
Purity: 99.998%
CAS No.: 7790-38-7
Molecular Formula: PdI2
Formula Weight: 360.23
Physical Form: Powder
Density: 6.003
Appearance: Black
Melting Point: 350° dec.
MDL No.: MFCD00011171
Formuła:
I₂Pd Gęstość: 6,003 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011171 Numer CAS: 7790-38-7 Numer WE (dawny EINECS): 232-203-7 |