Drukuj
Dijodek niklu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nickel (II) iodide, Nickel iodide (NiI2)
M-Clarity™ quality level = MQ100
400777-25G 400777-5G
SIAL400777-25GEA 696 PLN
SIAL400777-25G SIAL400777-5G
Dijodek niklu, Sigma-Aldrich®
Dijodek niklu
Formuła: I₂Ni
MW: 312.5 g/mol
Temp. topnienia: 797
Gęstość: 5.83 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00016264
Numer CAS: 13462-90-3
Numer WE (dawny EINECS): 236-666-6
Jednostka: 3260
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,06594