Dijodek niklu, anhydrous ≥99.5% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Nickel (II) iodide, Nickel iodide (NiI2)
22893.06
22893.14
22893.06EA
465
PLN
22893.06
22893.14
Dijodek niklu, anhydrous ≥99.5% (metals basis)
Dijodek niklu
Purity: 99.5%
CAS No.: 13462-90-3
Molecular Formula: NiI2
Formula Weight: 312.51
Physical Form: -8 Mesh
Density: 5.834
Melting Point: 797°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00016264
Formuła:
I₂Ni MW: 312.5 g/mol Temp. topnienia: 797 Gęstość: 5.834 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016264 Numer CAS: 13462-90-3 Numer WE (dawny EINECS): 236-666-6 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 12,06594 |