Cobalt(II) iodide, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Ampuled under argon
Purity: 99.999%
CAS No.: 15238-00-3
Molecular Formula: CoI2
Formula Weight: 312.74
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 5.584
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 515° vac.
Boiling Point: 570° vac.
Merck Reference: 14,2443
MDL No.: MFCD00016030
Formuła:
CoI₂ Temp. Wrzenia: 570 °C (in vacuum) Gęstość: 5,584 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016030 Numer CAS: 15238-00-3 Numer WE (dawny EINECS): 239-283-2 Klasyfikacja Merck : 14,2443 |