Cobalt(II) iodide, bezwodny ≥99.5% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 15238-00-3
Molecular Formula: CoI2
Formula Weight: 312.74
Physical Form: -60 Mesh Powder
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Boiling Point: 570° vac.
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,2443
MDL No.: MFCD00016030
Moisture and humidity indicator, catalyst
Formuła:
CoI₂ Temp. Wrzenia: 570 °C (in vacuum) Gęstość: 5,68 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016030 Numer CAS: 15238-00-3 Numer WE (dawny EINECS): 239-283-2 Klasyfikacja Merck : 14,2443 |