Difluorek niklu, bezwodny 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97%
CAS No.: 10028-18-9
Molecular Formula: NiF2
Formula Weight: 96.71
Physical Form: Crystalline
Density: 4.72
Appearance: Pale yellow
Odour: Odourless
Solubility: Slightly soluble in water
Merck Reference: 14,6508
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00016263
Formuła:
F₂Ni Temp. topnienia: 1360…1380 °C Gęstość: 4,72 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016263 Numer CAS: 10028-18-9 Numer WE (dawny EINECS): 233-071-3 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,6508 |