Fluorek kobaltu(III) ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
11490.14
11490.22
11490.14EA
724
PLN
11490.14
11490.22
Fluorek kobaltu(III) ≥99%
Fluorek kobaltu(III)
Purity: 99%
CAS No.: 10026-18-3
Molecular Formula: CoF3
Formula Weight: 115.93
Physical Form: Powder
Density: 3.88
Merck Reference: 14,2430
UN No.: 3085
MDL No.: MFCD00010942
Formuła:
CoF₃ Temp. topnienia: 927 °C Gęstość: 3,88 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010942 Numer CAS: 10026-18-3 Numer WE (dawny EINECS): 233-062-4 Jednostka: 3085 ADR: 5.1,III Klasyfikacja Merck : 14,2430 |