Cobalt(II) fluoride, anhydrous 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Cobalt difluoride, Cobaltous fluoride
13074.14
13074.22
13074.14EA
596
PLN
13074.14
13074.22
Cobalt(II) fluoride, anhydrous 98%
Cobalt(II) fluoride
Purity: 98%
CAS No.: 10026-17-2
Molecular Formula: CoF2
Formula Weight: 96.93
Physical Form: Powder
Density: 4.46
Melting Point: 1200°
Boiling Point: 1400°
Merck Reference: 14,2440
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00010941
Formuła:
CoF₂ MW: 96.93 g/mol Temp. Wrzenia: 1400 °C Temp. topnienia: 1200 Gęstość: 4.46 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010941 Numer CAS: 10026-17-2 Numer WE (dawny EINECS): 233-061-9 Jednostka: 2923 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 14,2440 |