Drukuj
Cobalt(II) fluoride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cobalt difluoride, Cobaltous fluoride
311270250 311270050
ACRO311270250EA 515 PLN
ACRO311270250 ACRO311270050
Cobalt(II) fluoride 99%
Cobalt(II) fluoride
Formuła: CoF₂
MW: 96.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 1400 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 1200 °C
Gęstość: 4.46
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010941
Numer CAS: 10026-17-2
Numer WE (dawny EINECS): 233-061-9
Jednostka: 2923
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,02465
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Pink Powder
Assay ≥98.5 % (ex F)