Drukuj
chlorek rubidu (III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ruthenium trichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
208523-10G 208523-2G 208523-50G
SIAL208523-10GEA 1570 PLN
SIAL208523-10G SIAL208523-2G SIAL208523-50G
chlorek rubidu (III), Sigma-Aldrich®
chlorek rubidu (III)
Formuła: Cl₃Ru
MW: 207.43 g/mol
Temp. topnienia: 500
Gęstość: 3.11 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011208
Numer CAS: 10049-08-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-167-5
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 12,08455