Drukuj
Chlorek rodu(III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Rhodium(III) chloride, Rhodium trichloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
307866-2.5G 307866-500MG
SIAL307866-2.5GEA 10070 PLN
SIAL307866-2.5G SIAL307866-500MG
Chlorek rodu(III), Sigma-Aldrich®
Chlorek rodu(III)
Formuła: Cl₃Rh
MW: 209.26 g/mol
Gęstość: 5.38 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011204
Numer CAS: 10049-07-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-165-4
Klasyfikacja Merck : 12,08355