Chlorek rodu(III), anhydrous ≥99.9% (metals basis) Rh ≥ 48.7%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Rhodium(III) chloride, Rhodium trichloride
11815.01
11815.03
11815.06
11815.01EA
2680
PLN
11815.01
11815.03
11815.06
Chlorek rodu(III), anhydrous ≥99.9% (metals basis) Rh ≥ 48.7%
Chlorek rodu(III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 10049-07-7
Molecular Formula: Cl3Rh
Formula Weight: 209.26
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8188
MDL No.: MFCD00011204
Formuła:
Cl₃Rh MW: 209.26 g/mol Gęstość: 5.38 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011204 Numer CAS: 10049-07-7 Numer WE (dawny EINECS): 233-165-4 Klasyfikacja Merck : 14,8188 |