Drukuj
Chlorek rodu(III) Rh 48,6-49,2%, anhydrous
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Rhodium(III) chloride, Rhodium trichloride
419105000 419100025
ACRO419105000EA 3800 PLN
ACRO419105000 ACRO419100025
Chlorek rodu(III) Rh 48,6-49,2%, anhydrous
Chlorek rodu(III)
Formuła: Cl₃Rh
MW: 209.26 g/mol
Temp. Wrzenia: 717 °C (730 mmHg)
Temp. topnienia: 450 °C
Gęstość: 5.38 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011204
Numer CAS: 10049-07-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-165-4
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 12,08355
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Red, grey, red-black or black Crystalline powder, crystals or granules
Assay 48.6 to 49.2 % (Rh)
Total trace metal impurities ≤0.001 %