Chlorek platyny(IV), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
379840-250MG
379840-1G
SIAL379840-250MGEA
476
PLN
SIAL379840-250MG
SIAL379840-1G
Chlorek platyny(IV), Sigma-Aldrich®
Chlorek platyny(IV)
Formuła:
Cl₄Pt Temp. topnienia: 370 °C Gęstość: 4,3 g/cm³ (20 °C) |
Numer MDL:
MFCD00011182 Numer CAS: 13454-96-1 Numer WE (dawny EINECS): 236-645-1 Jednostka: 3260 ADR: 8,III |