Drukuj
Chlorek platyny(IV), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Platinum tetrachloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
206113-1G 206113-250MG 206113-5G
SIAL206113-1GEA 735 PLN
SIAL206113-1G SIAL206113-250MG SIAL206113-5G
Chlorek platyny(IV), Sigma-Aldrich®
Chlorek platyny(IV)
Formuła: Cl₄Pt
MW: 336.89 g/mol
Temp. topnienia: 370
Gęstość: 4.3 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011182
Numer CAS: 13454-96-1
Numer WE (dawny EINECS): 236-645-1
Jednostka: 3260
ADR: 8 III