Drukuj
Chlorek platyny(IV) (57,5% Pt), anhydrous zS, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Platinum tetrachloride
MQ200
8.07347.0001 8.07347.0005 8.07347.8100
8.07347.0001EA 886 PLN
8.07347.0001 8.07347.0005 8.07347.8100
Chlorek platyny(IV) (57,5% Pt), anhydrous zS, Sigma-Aldrich®
Chlorek platyny(IV)
Formuła: Cl₄Pt
MW: 336.89 g/mol
Temp. topnienia: 370
Gęstość: 4.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011182
Numer CAS: 13454-96-1
Numer WE (dawny EINECS): 236-645-1
Jednostka: 2923
ADR: 8 (6.1) II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 587 g/l (25 °C)
Molar Mass 336.89 g/mol
Density 4.3 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)