Chlorek platyny(IV) ≥99.99% (metals basis) Pt ≥ 57%, Premion®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
43703.03
43703.06
43703.03EA
2070
PLN
43703.03
43703.06
Chlorek platyny(IV) ≥99.99% (metals basis) Pt ≥ 57%, Premion®
Chlorek platyny(IV)
Purity: 99.99+%
CAS No.: 13454-96-1
Molecular Formula: PtCl4
Formula Weight: 336.90
Physical Form: Crystalline
Density: 4.303
Appearance: Brown
Odour: Odourless
Melting Point: 370° dec.
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00011182
Formuła:
Cl₄Pt Gęstość: 4,303 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011182 Numer CAS: 13454-96-1 Numer WE (dawny EINECS): 236-645-1 Jednostka: 2923 ADR: 8,III |