Drukuj
Chlorek platyny(II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
520632-1G 520632-5G
SIAL520632-1GEA 1550 PLN
SIAL520632-1G SIAL520632-5G
Chlorek platyny(II), Sigma-Aldrich®
Chlorek platyny(II)
Formuła: Cl₂Pt
Temp. topnienia: 581 °C
Gęstość: 6,05 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011181
Numer CAS: 10025-65-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-034-1
Jednostka: 3260
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 12,07687