Drukuj
Chlorek platyny(II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Platinum dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
206091-1G 206091-250MG 206091-5G
SIAL206091-1GEA 851 PLN
SIAL206091-1G SIAL206091-250MG SIAL206091-5G
Chlorek platyny(II), Sigma-Aldrich®
Chlorek platyny(II)
Formuła: Cl₂Pt
MW: 265.99 g/mol
Temp. topnienia: 581
Gęstość: 6.05 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011181
Numer CAS: 10025-65-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-034-1
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 12,07687