Chlorek platyny(II) 99.9% (≥73% Pt) (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Platinum dichloride
11044.03
11044.06
11044.03EA
1480
PLN
11044.03
11044.06
Chlorek platyny(II) 99.9% (≥73% Pt) (metals basis)
Chlorek platyny(II)
Purity: 99.9%
CAS No.: 10025-65-7
Molecular Formula: Cl2Pt
Formula Weight: 266.00
Physical Form: Crystalline
Density: 5.87
Appearance: Green-brown
Melting Point: 581° dec.
Solubility: Insoluble in water, alcohol, ether. Soluble in HCl, NH4OH
Merck Reference: 14,7528
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00011181
Formuła:
Cl₂Pt MW: 265.99 g/mol Temp. topnienia: 581 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 5.87 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011181 Numer CAS: 10025-65-7 Numer WE (dawny EINECS): 233-034-1 Jednostka: 3260 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 14,7528 |