Drukuj
Chlorek platyny(II) (≥73% Pt)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
195380010 195380050 195380250 195382500
ACRO195380010EA 995 PLN
ACRO195380010 ACRO195380050 ACRO195380250 ACRO195382500
Chlorek platyny(II) (≥73% Pt)
Chlorek platyny(II)
Formuła: Cl₂Pt
Gęstość: 6,05 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011181
Numer CAS: 10025-65-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-034-1
Jednostka: 3260
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 12,07687
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey-green to brown Powder
Assay ≥71.8 % (Pt)