Drukuj
chlorek palladu (II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
520659-1G 520659-25G 520659-5G
SIAL520659-1GEA 621 PLN
SIAL520659-1G SIAL520659-25G SIAL520659-5G
chlorek palladu (II), Sigma-Aldrich®
chlorek palladu (II)
Formuła: PdCl₂
Temp. topnienia: 678 °C
Gęstość: 4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003558
Numer CAS: 7647-10-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-596-2
Jednostka: 3260
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,07058