Drukuj
chlorek palladu (II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Palladium dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
323373-1G 323373-5G
SIAL323373-1GEA 909 PLN
SIAL323373-1G SIAL323373-5G
chlorek palladu (II), Sigma-Aldrich®
chlorek palladu (II)
Formuła: PdCl₂
MW: 177.33 g/mol
Temp. topnienia: 678
Gęstość: 4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003558
Numer CAS: 7647-10-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-596-2
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,07058