Drukuj
chlorek palladu (II), anhydrous for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Palladium dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07110.0001 8.07110.0005 8.07110.0010 8.07110.0050 8.07110.8500
8.07110.0001EA 1520 PLN
8.07110.0001 8.07110.0005 8.07110.0010 8.07110.0050 8.07110.8500
chlorek palladu (II), anhydrous for synthesis, Sigma-Aldrich®
chlorek palladu (II)
Formuła: PdCl₂
MW: 177.33 g/mol
Temp. topnienia: 678
Gęstość: 4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003558
Numer CAS: 7647-10-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-596-2
Jednostka: 3260
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,07058
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 680 °C
Molar Mass 177.33 g/mol
Density 4.0 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material