chlorek palladu (II) (≥59,0% Pd) ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 7647-10-1
Molecular Formula: PdCl2
Formula Weight: 177.31
Physical Form: Crystalline
Density: 4.0
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Melting Point: 675° dec.
Solubility: Soluble in dilute mineral acids, aqueous metal halides
Merck Reference: 14,6990
MDL No.: MFCD00003558
Catalyst precursor
Formuła:
PdCl₂ Gęstość: 4,0 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003558 Numer CAS: 7647-10-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-596-2 Jednostka: 3260 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,6990 |