Drukuj
chlorek palladu (II) 99.999% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Palladium dichloride
369670010 369670050 369670250
ACRO369670010EA 1170 PLN
ACRO369670010 ACRO369670050 ACRO369670250
chlorek palladu (II) 99.999% (trace metals basis)
chlorek palladu (II)
Formuła: PdCl₂
MW: 177.33 g/mol
Temp. topnienia: 678…680 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003558
Numer CAS: 7647-10-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-596-2
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,07058
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Brown Powder
Assay 59 to 61 % (Pd)
Total trace metal impurities ≤0.001 %