Drukuj
chlorek palladu (II) (59% Pd)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Palladium dichloride
195200010 195200050 195200250
ACRO195200010EA 1170 PLN
ACRO195200010 ACRO195200050 ACRO195200250
chlorek palladu (II) (59% Pd)
chlorek palladu (II)
Formuła: PdCl₂
MW: 177.33 g/mol
Temp. topnienia: 678…680 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003558
Numer CAS: 7647-10-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-596-2
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,07058
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Red-brown Powder
Assay 59 to 60 % (Pd)
Calcium (Ca) ≤30 ppm
Copper (Cu) ≤15 ppm
Iron (Fe) ≤15 ppm
Lead (Pb) ≤15 ppm
Magnesium (Mg) ≤15 ppm
Silicon (Si) ≤30 ppm
Silver (Ag) ≤30 ppm