Drukuj
Dichlorek niklu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
451193-25G 451193-5G
SIAL451193-25GEA 3470 PLN
SIAL451193-25G SIAL451193-5G
Dichlorek niklu, Sigma-Aldrich®
Dichlorek niklu
Formuła: Cl₂Ni
Temp. topnienia: 1009 °C
Gęstość: 3,55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011142
Numer CAS: 7718-54-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-743-0
Jednostka: 3288
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,06588