Dichlorek niklu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Nickel dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
339350-250G
339350-50G
SIAL339350-250GEA
1060
PLN
SIAL339350-250G
SIAL339350-50G
Dichlorek niklu, Sigma-Aldrich®
Dichlorek niklu
Formuła:
Cl₂Ni MW: 129.6 g/mol Temp. topnienia: 1009 Gęstość: 3.55 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011142 Numer CAS: 7718-54-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-743-0 Jednostka: 3288 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 12,06588 |