Dichlorek niklu, anhydrous 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Nickel dichloride
B22085.14
B22085.22
B22085.36
B22085.14EA
267
PLN
B22085.14
B22085.22
B22085.36
Dichlorek niklu, anhydrous 98%
Dichlorek niklu
Purity: 98%
CAS No.: 7718-54-9
Molecular Formula: Cl2Ni
Formula Weight: 129.60
Odour: Odourless
Melting Point: 1001°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011142
Formuła:
Cl₂Ni MW: 129.6 g/mol Temp. topnienia: 1001 °C Gęstość: 3.55 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011142 Numer CAS: 7718-54-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-743-0 Jednostka: 3288 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,6505 |