Dichlorek niklu, anhydrous ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Nickel dichloride
43441.14
43441.06
43441.14EA
5330
PLN
43441.14
43441.06
Dichlorek niklu, anhydrous ≥99.99% (metals basis)
Dichlorek niklu
Purity: 99.99%
CAS No.: 7718-54-9
Molecular Formula: Cl2Ni
Formula Weight: 129.60
Physical Form: Crystalline powder
Density: 3.55
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 1001°
Merck Reference: 14,6505
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011142
Formuła:
Cl₂Ni MW: 129.6 g/mol Temp. topnienia: 1001 °C Gęstość: 3.55 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011142 Numer CAS: 7718-54-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-743-0 Jednostka: 3288 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,6505 |