Dichlorek niklu, ultra dry ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Nickel dichloride
Ampuled under argon
35713.06
35713.14
35713.22
35713.06EA
1260
PLN
35713.06
35713.14
35713.22
Dichlorek niklu, ultra dry ≥99.9% (metals basis)
Dichlorek niklu
Purity: 99.9%
CAS No.: 7718-54-9
Molecular Formula: NiCl2
Formula Weight: 129.60
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 3.55
Appearance: Orange
Odour: Odourless
Melting Point: 1001°
Merck Reference: 14,6505
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011142
Formuła:
Cl₂Ni MW: 129.6 g/mol Temp. topnienia: 1001 °C Gęstość: 3.55 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011142 Numer CAS: 7718-54-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-743-0 Jednostka: 3288 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,6505 |