Dichlorek niklu, anhydrous 99 Metals basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Nickel dichloride
14687.22
14687.36
14687.22EA
998
PLN
14687.22
14687.36
Dichlorek niklu, anhydrous 99 Metals basis
Dichlorek niklu
Purity: 99%
CAS No.: 7718-54-9
Molecular Formula: Cl2Ni
Formula Weight: 129.60
Physical Form: Powder
Density: 3.55
Appearance: Orange
Odour: Odourless
Melting Point: 1001°
Merck Reference: 14,6505
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011142
Formuła:
Cl₂Ni MW: 129.6 g/mol Temp. topnienia: 1001 °C Gęstość: 3.55 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011142 Numer CAS: 7718-54-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-743-0 Jednostka: 3288 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,6505 |