Drukuj
Dichlorek niklu, anhydrous 99.99% Trace metals basis, powder
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nickel dichloride
378350050 378350250
ACRO378350050EA 983 PLN
ACRO378350050 ACRO378350250
Dichlorek niklu, anhydrous 99.99% Trace metals basis, powder
Dichlorek niklu
Formuła: Cl₂Ni
MW: 129.6 g/mol
Temp. topnienia: 1001 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011142
Numer CAS: 7718-54-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-743-0
Jednostka: 3288
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,06588
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange Powder
Titration Complexometric 44.6 to 46.0 % (Ni)
Total trace metal impurities ≤100 ppm