Chlorek irydu(III) Ir ≥ 62%, bezwodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
CAS No.: 10025-83-9
Molecular Formula: IrCl3
Formula Weight: 298.56
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Green to brown
Melting Point: 763° dec.
Solubility: Insoluble in water, acids, alkalies
Merck Reference: 14,5088
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011063
Formuła:
Cl₃Ir Gęstość: 5,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011063 Numer CAS: 10025-83-9 Numer WE (dawny EINECS): 233-044-6 Jednostka: 3260 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,5088 |