Drukuj
chlorek żelaza (III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Iron trichloride, Ferric chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
451649-1G 451649-5G
SIAL451649-1GEA 595 PLN
SIAL451649-1G SIAL451649-5G
chlorek żelaza (III), Sigma-Aldrich®
chlorek żelaza (III)
Formuła: FeCl₃
MW: 162.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 315
Temp. topnienia: 260
Gęstość: 2.8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011005
Numer CAS: 7705-08-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-729-4
Jednostka: 1773
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,04048