Drukuj
chlorek żelaza (III), bezwodny do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03945.0500 8.03945.1000 8.03945.9060 8.03945.9025
8.03945.0500EA 229 PLN
8.03945.0500 8.03945.1000 8.03945.9060 8.03945.9025
chlorek żelaza (III), bezwodny do syntezy, Sigma-Aldrich®
chlorek żelaza (III)
Formuła: FeCl₃
Temp. Wrzenia: 315 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 260 °C
Gęstość: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011005
Numer CAS: 7705-08-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-729-4
Jednostka: 1773
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,04048