chlorek żelaza (III), anhydrous 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Iron trichloride, Ferric chloride
12357.09
12357.22
12357.A1
12357.A7
12357.C4
12357.09EA
400
PLN
12357.09
12357.22
12357.A1
12357.A7
12357.C4
chlorek żelaza (III), anhydrous 98%
chlorek żelaza (III)
Purity: 98%
CAS No.: 7705-08-0
Molecular Formula: Cl3Fe
Formula Weight: 162.21
Physical Form: Crystalline
Density: 2.90
Appearance: Black
Odour: Odourless
pH: 1.8
Melting Point: 306°
Boiling Point: 316°
Solubility: Freely soluble in water, alcohol, ether, acetone. Slightly soluble in CS2. Insoluble in ethyl acetate
Merck Reference: 14,4019
UN No.: 1773
MDL No.: MFCD00011005
Formuła:
FeCl₃ MW: 162.21 g/mol Temp. Wrzenia: 316 °C Temp. topnienia: 306 °C Gęstość: 2.90 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011005 Numer CAS: 7705-08-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-729-4 Jednostka: 1773 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 14,4019 |