Drukuj
chlorek żelaza (III), anhydrous 98%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Iron trichloride, Ferric chloride
169430010 169430025 169430050 169430100 169430250
ACRO169430010EA 387 PLN
ACRO169430010 ACRO169430025 ACRO169430050 ACRO169430100 ACRO169430250
chlorek żelaza (III), anhydrous 98%, pure
chlorek żelaza (III)
Formuła: FeCl₃
MW: 162.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 315
Temp. topnienia: 260
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011005
Numer CAS: 7705-08-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-729-4
Jednostka: 1773
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,04048
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark grey to black Powder
Titration Iodometric 97.5 to 102.5 %
Arsenic (As) ≤20 ppm
Copper (Cu) ≤1000 ppm
Lead (Pb) ≤200 ppm
Manganese (Mn) ≤3000 ppm
Zinc (Zn) ≤1000 ppm