Drukuj
Chlorek żelaza(II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
450944-10G 450944-50G
SIAL450944-10GEA 724 PLN
SIAL450944-10G SIAL450944-50G
Chlorek żelaza(II), Sigma-Aldrich®
Chlorek żelaza(II)
Formuła: Cl₂Fe
Temp. Wrzenia: 2023 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 674 °C
Gęstość: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011004
Numer CAS: 7758-94-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-843-4
Jednostka: 3260
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 12,04091