Drukuj
Chlorek żelaza(II), bezwodny ≥99.5% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
31141.06 31141.18 31141.30
31141.06EA 653 PLN
31141.06 31141.18 31141.30
Chlorek żelaza(II), bezwodny ≥99.5% (metals basis)
Chlorek żelaza(II)
Purity: 99.5% CAS No.: 7758-94-3 Molecular Formula: Cl2Fe Formula Weight: 126.75 Physical Form: Powder Density: 3.160 pH: 2.5 Melting Point: 674° Boiling Point: 1023° Solubility: Freely soluble in water, alcohol, acetone Merck Reference: 14,4043 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011004
Formuła: Cl₂Fe
Temp. Wrzenia: 1023 °C
Temp. topnienia: 674 °C
Gęstość: 3,160
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011004
Numer CAS: 7758-94-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-843-4
Jednostka: 3260
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 14,4043